Learn More
2-amino-4-thiazoleacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10303292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10303292 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10303292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 53266-94-7
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD00005330
Clé InChI SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
CID PubChem 104454
Nom IUPAC ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
Point de fusion 91.0°C to 95.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 27,336
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline