Learn More
2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448785 1 g 1g
15458785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34116.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 40106-13-6 | C12H17NO2S | 239.333 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40106-13-6
Formule moléculaire C12H17NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.333
Numéro MDL MFCD00216932
Clé InChI XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene
CID PubChem 292644
Nom IUPAC éthyle 2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 87°C to 88°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and ethanol.
Poids de la formule 239.33
Pourcentage de pureté 96%