Learn More
2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate |
| Point de fusion | 95°C to 96°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 211.28 |
| Pourcentage de pureté | 96% |