Learn More
2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498355 25 g 25g
15488355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33196.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4815-29-6 | C10H13NO2S | 211.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4815-29-6
Formule moléculaire C10H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.28
Numéro MDL MFCD00102063
Clé InChI BOJXCJDYZJSPMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_004067, ethyl 2-aminocyclopentathiophene-3-carboxylate
CID PubChem 264105
Nom IUPAC 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 95°C to 96°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 211.28
Pourcentage de pureté 96%