Learn More
Éthyl 2-amino-5-iodobenzoate, 98, +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481050 100 g 100g
11471050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25484.22
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 268568-11-2 | C9H10INO2 | 291.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 268568-11-2
Formule moléculaire C9H10INO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.09
Numéro MDL MFCD04038940
Clé InChI FPCLHSGOJPEKKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl2-amino-5-iodobenzoate, 2-amino-5-iodobenzoic acid ethyl ester, 2-amino-5-iodo-benzoic acid ethyl ester, acmc-1cksm, ethyl 2-amino-5-iodo-benzoate, ethyl 5-iodoanthranilate
CID PubChem 12012179
Nom IUPAC Éthyl2-amino-5-iodobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)C=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
Point de fusion 69°C to 71°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 291.09
Pourcentage de pureté ≥98%