Learn More
Alfa Aesar™ 2-amino-5-méthyl-4-phénylthiophène-3-carboxylate d’éthyle, 97 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 261.34 |
| Pourcentage de pureté | 97% |