Learn More
Éthyle 2-amino-5-méthylthiophène-3-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428338 5 g 5g
15418338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61766.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4815-32-1 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4815-32-1
Formule moléculaire C8H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 185.241
Numéro MDL MFCD01922142
Clé InChI AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylate, ksc590m8t, aronis25101, 2-amino-5-methyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester
CID PubChem 4062885
Nom IUPAC 2-amino-5-méthylthiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
Quantité 5 g
Poids de la formule 185.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide