Learn More
2-Amino-5-phénylthiophène-3-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496687 1 g 1g
15406697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33823.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4815-34-3 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘éthyl 2-amino-5-phénylthiophène-3-carboxylate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4815-34-3
Formule moléculaire C13H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 247.312
Numéro MDL MFCD01829801
Clé InChI WIVNPGXPJBBZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, enamine_004942, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-phenylthiophene, ethyl 2-azanyl-5-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl thiophene-3-carboxylic ethyl ester, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester
CID PubChem 638860
Nom IUPAC éthyl 2-amino-5-phénylthiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.32
Pourcentage de pureté 97%