Learn More
2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothiéno[2,3-c]pyridine-3(5H)-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438865 5 g 5g
15405205 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34279.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193537-14-3
Formule moléculaire C15H22N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 326.411
Numéro MDL MFCD05664039
Clé InChI XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
CID PubChem 2794740
Nom IUPAC 6-O-tert-butyle 3-O-éthyle 2-amino-5,7-dihydro-4H-thiéno[2,3-c]pyridine-3,6-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3(5H)-carboxylate
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 326.42
Pourcentage de pureté 97%