Learn More
2-amino-6-méthyl-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448625 5 g 5g
15438625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33760.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76981-71-0
Formule moléculaire C12H17NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 239.333
Numéro MDL MFCD00638882
Clé InChI WSOISFMHBFFWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-2-amino-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylate, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-2-amino-6-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
CID PubChem 2788860
Nom IUPAC 2-amino-6-méthyl-4,5,6,7-tétrahydro-1-benzothiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCC(C2)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 239.34
Pourcentage de pureté 96%