Learn More
Éthyl 2-aminooxazole-4-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425277 5 g 5g
15415277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32542.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 177760-52-0 | C6H8N2O3 | 156.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177760-52-0
Formule moléculaire C6H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.14
Numéro MDL MFCD06659907
Clé InChI NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 319549
Nom IUPAC éthyle 2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=COC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-aminooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-amino-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole, ethyl 2-amino-4-oxazolecarboxylate, pubchem18558, acmc-1c3gt
Poids de la formule 156.14
Pourcentage de pureté 95%