Learn More
Éthyle2-aminopyridine-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487788 5 g 5g
15497788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61280.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13362-30-6 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 2-aminopyridine-4-carboxylate est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13362-30-6
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD03791260
Clé InChI XVBZFXZNJAFCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-aminoisonicotinate, 2-amino-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, 2-aminoisonicotinic acid ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl pyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16599, acmc-209bt6
CID PubChem 7015521
Nom IUPAC 2-aminopyridine-4-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre