Learn More
Acétate dʼéthyle 2-aminothiazole-4, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15420928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420928 250 mg 250mg
15400928 1 g 1g
15410928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54717.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53266-94-7
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD00005330
Clé InChI SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
CID PubChem 104454
Nom IUPAC ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 97%