Learn More
2-aminothiazole-4-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463967 10 g 10g
15453967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30634.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5398-36-7 | Molecular Formula: C6H8N2O2S | Molecular Weight: 172.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5398-36-7
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00619079
Clé InChI XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazoleformate, 2-amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-aminothiazole-4-ethyl formate, 2-aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 73216
Nom IUPAC éthyle 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
Point de fusion 175°C to 178°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 98%