Learn More
2-aminothiazole-5-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15464397
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15464397 5 g 5g
15454397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15464397 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31769.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 32955-21-8 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32955-21-8
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00602139
Clé InChI VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylate ethyl ester, 2-aminothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-amino thiazole-5-carboxylate, zlchem 456
CID PubChem 314628
Nom IUPAC éthyle 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(S1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 97%