Learn More
2-aminothiophène--carboxylate3-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438128 100 g 100g
15428128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61559.22
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31891-06-2 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 2-aminothiophène-3-carboxylate est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31891-06-2
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.214
Numéro MDL MFCD01566303
Clé InChI MKJQYFVTEPGXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-aminothiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-aminothiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, pubchem22914, acmc-209hpg, ethyl 2-amino-3-thenoate
CID PubChem 1988156
Nom IUPAC 2-aminothiophene-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide