Learn More
2-aminothiophène-3-carboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30379704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379704 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8993252G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate
CAS 31891-06-2
Formule moléculaire C7 H9 N O2 S
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccsc1N
Nom IUPAC 2-aminothiophène-3-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Poids de la formule 171.0354