Learn More
2-Bromoisobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10560581 5 g Flacon en verre 5g
10142910 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10560581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118130050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-00-0
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00000123
Clé InChI IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 11745
Nom IUPAC 2-Bromo--méthylpropanoate2-méthylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromoisobutyrate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3290g/mL
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(Br)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4430 to 1.446
Quantité 5 g
Beilstein 02, 296
Gravité spécifique 1.329
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-bromoisobutyrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromoisobutyrate