Learn More
2-Bromoisobutyrate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409827
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409827 50 g 50g
11419827 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22785.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromoisobutyrate d’éthyle est utilisé comme initiateur de polymérisation radicalaire par transfert atomique (ATRP) qui produira un polymère ayant un groupe terminal éthyle.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les bases, les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-00-0
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00000123
Clé InChI IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 11745
Nom IUPAC 2-Bromo--méthylpropanoate2-méthylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromoisobutyrate
Densité 1.329
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Point d’éclair 57°C (135°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 50 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1098947
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-bromoisobutyrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromoisobutyrate