Learn More
2-Bromoisobutyrate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419827 250 g 250g
11409827 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22785.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromoisobutyrate d’éthyle est utilisé comme initiateur de polymérisation radicalaire par transfert atomique (ATRP) qui produira un polymère ayant un groupe terminal éthyle.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les bases, les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-00-0
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00000123
Clé InChI IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 11745
Nom IUPAC 2-Bromo--méthylpropanoate2-méthylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromoisobutyrate
Densité 1.329
Point d’ébullition 162°C to 164°C
Point d’éclair 57°C (135°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 250 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1098947
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté ≥98%