Learn More
Éthyle 2-bromophénylacétate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440150 1 g 1g
11430150 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50630.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2178-24-7 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2178-24-7
Formule moléculaire C10H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.1
Numéro MDL MFCD00051921
Clé InChI MZQXAVZPEZUJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-2-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, 2-bromo-, ethyl ester, acmc-20al1y, 2-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl o-bromophenylacetate, ethyl-2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromo-phenylacetate, ethyl 2-2-bromophenyl-acetate
CID PubChem 2780092
Nom IUPAC 2-(2-bromophényl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromophenylacetate
Point de fusion 35°C to 38°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.1
Pourcentage de pureté 98%