Learn More
Éthyle 2-bromothiazole-5-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451258 5 g 5g
15461258 250 mg 250mg
15441258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55109.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 41731-83-3 | C6H6BrNO2S | 236.08 g/mol
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate is used in medicine, pharmaceutical intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromothiazole-5-carboxylate d’éthyl est utilisé en médecine, intermédiaire pharmaceutique
Solubilité
Miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41731-83-3
Formule moléculaire C6H6BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.08
Numéro MDL MFCD00463837
Clé InChI KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3614103
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
Densité 1.581
Point d’ébullition 216°C to 217°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.553
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-5-thiazolecarboxylate, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl thiazole, ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate, ethyl2-bromo-5-thiazolecarboxylate, ethyl2-bromothiazole-5-carboxylate, pubchem13480, acmc-1ambg
Informations sur la solubilité Miscible is water.
Poids de la formule 236.08
Pourcentage de pureté 98%