Learn More
2-bromovalérate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-bromovalerate |
| Densité | 1.226 |
| Point d’ébullition | 190°C to 192°C |
| Point d’éclair | 77°C (170°F) |
| Indice de réfraction | 1.448 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 1098901 |
| Synonyme | ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate |
| Poids de la formule | 209.09 |
| Afficher plus |