Learn More
Éthyle 2-bromovalérate, TRC
Code produit 30134633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134633 25 g 25g
30133460 10 g 10g
30005574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134633 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90055025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-83-8
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.081
Synonyme Ethyl α-Bromovalerate, NSC 8865, 2-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester;
Nom IUPAC Éthyle 2-bromopentanoate
SMILES CCCC(Br)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-Bromovalerate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Poids de la formule 208.0099