Learn More
Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10Cl2N2O2/c1-2-16-10(15)9(12)14-13-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,13H,2H2,1H3/b14-9- |
| Poids de la formule | 260.0119 |