Learn More
2-chloro-4,4,4-trifluoroacétoacétate d’éthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate |
| Densité | 1.39 |
| Point d’ébullition | 67°C to 71°C (35 mmHg) |
| Point d’éclair | 67°C (153°F) |
| Indice de réfraction | 1.39 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1787023 |
| Poids de la formule | 218.56 |
| Pourcentage de pureté | 94% |