Learn More
Éthyle 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10516693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10516693 1 g 1g
10127302 250 mg -
10492674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10516693 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07617DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7238-62-2
Formule moléculaire C7H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 205.656
Clé InChI VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 594903
Nom IUPAC éthyl 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.66
Pourcentage de pureté 97%