Learn More
Éthyle2-chloro-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496306 1 g 1g
15406316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61158.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 188781-08-0 | C8H9ClN2O2 | 200.622 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à une ventilation suffisante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188781-08-0
Formule moléculaire C8H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.622
Numéro MDL MFCD03425963
Clé InChI XJNJPQSXRUJCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 21220624
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 95%