Learn More
2-chloro-6-méthylpyridine-4-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15447725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447725 250 mg 250mg
11352959 1 g 1g
11362959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15447725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27778.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3998-88-7
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.634
Numéro MDL MFCD09842151
Clé InChI UMAAIDIASQFLTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylate, ethyl2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester; ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
CID PubChem 22625009
Nom IUPAC éthyle 2-chloro-6-méthylpyridine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
Point de fusion 65°C to 67°C
Point d’ébullition 107°C (1.5 mmHg)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté 97%