Learn More
2-chloroacétoacétate d’éthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10520413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10520413 250 mL Flacon en verre 250mL
10361213 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10520413 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376312500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-15-4
Formule moléculaire C6H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
Numéro MDL MFCD00009141
Clé InChI RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 11858
Nom IUPAC éthyl2-chloro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloroacetoacetate
Point de fusion -80°C
Couleur Jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 200°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH(Cl)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4410 to 1.444
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 1.19
Synonyme ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C)
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide