Learn More
2-chloroacétoacétate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478667 500 g 500g
11468667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19810.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-15-4
Formule moléculaire C6H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.59
Numéro MDL MFCD00009141
Clé InChI RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 11858
Nom IUPAC ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloroacetoacetate
Point de fusion <-80°C
Densité 1.182
Point d’ébullition 200°C
Point d’éclair 54°C (180°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.96
Indice de réfraction 1.4425
Quantité 500 g
Beilstein 774278
Synonyme ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide