Learn More
Ethyl 2-chloronicotinate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474257 10 g 10g
11484257 50 g 50g
11494257 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20359.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1452-94-4 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Ethyl 2-chloronicotinate,is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyle 2-chloronicotinate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1452-94-4
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.607
Numéro MDL MFCD00674129
Clé InChI PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl-2-chloronicotinate, 2-chloro-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2chloronicotinate, acmc-1brbe, ethyl 2-chloro-nicotinate
CID PubChem 2796614
Nom IUPAC 2-chloropyridine-3-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloronicotinate
Quantité 10 g
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 98%