Learn More
2-Chlorooxazole-4-carboxylate d’éthyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355135 1 g 1g
15474117 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355135 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31521.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 460081-18-9 | Molecular Formula: C6H6ClNO3 | Molecular Weight: 175.568 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 460081-18-9
Formule moléculaire C6H6ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 175.568
Numéro MDL MFCD06660120
Clé InChI SYWQOPRAPDMWMC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2763184
Nom IUPAC éthyle 2-chloro-1,3-oxazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=N1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
Point de fusion 97°C to 98°C
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chlorooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate, ethyl 2-chloroxazole-4-carboxylate, ethyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chloro-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-4-oxazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-1,3-ixozole-4-carboxylic acid ethyl ester, hodgetts reagent
Poids de la formule 175.57
Pourcentage de pureté 95%