Learn More
Éthyl (2-cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophényl)(cyano)méthyl)phényl)hydrazono)acétyl)carbamate-13C3,15N2, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl (2-Cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazono)acetyl)carbamate-13C3,15N2 |
| Formule moléculaire | C17 13C3 H14 Cl3 N3 15N2 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H14Cl3N5O3/c1-2-31-20(30)26-19(29)17(10-25)28-27-13-7-15(22)18(16(23)8-13)14(9-24)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-8,14,27H,2H2,1H3,(H,26,29,30)/b28-17+/i17+1,19+1,20+1,26+1,28+1 |
| SMILES | N#CC(C1=C(Cl)C=C(N/[15N]=[13C]([13C]([15NH][13C](OCC)=O)=O)\C#N)C=C1Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Nom IUPAC | (E)-(2-ciano-2-(2-(3,5-dicloro-4-((4-clorofenil)(ciano)metil)fenil)hidrazineilideno-1-15N)acetil-13C2)carbamato de etilo-13C-15N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 483.68 |
| Poids de la formule | 482.02 |