Learn More
2-cyano-2-éthoxyacétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Cyano-2-ethoxyacetate |
| CAS | 87285-96-9 |
| Formule moléculaire | C7H11NO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11NO3/c1-3-10-6(5-8)7(9)11-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(C#N)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2-cano-2-éthoxyacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.17 |
| Poids de la formule | 157.0739 |