Learn More
ethyl 2-cyanoacetate, Maybridge
Code produit 10198204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10198204 Flacon en verre ambré ; 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10198204 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00844FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-cyanoacetate
CAS 105-56-6
Densité 1.0600g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H7NO2
Formule linéaire NCCH2CO2C2H5
Numéro MDL MFCD00001940
Quantité 100 g
Synonyme ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
Clé InChI ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC#N
Nom IUPAC ethyl 2-cyanoacetate
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
CID PubChem 7764
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 97%