Learn More
Éthyle 2-cyanoacrylate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11975621 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434450050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-cyanoacrylate
CAS 7085-85-0
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 54.0°C to 56.0°C
Point d’éclair 85°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H7NO2
Formule linéaire CNC(=CH2)COOCH2CH3
Numéro MDL MFCD00045615
Quantité 5 g
Merck Index 15,3842
Gravité spécifique 1.04
Synonyme ethyl 2-cyanoacrylate, ethyl cyanoacrylate, 2-propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester, unii-2g95foh7sf, ccris 1693, acrylic acid, 2-cyano-, ethyl ester, 2g95foh7sf, 2-cyanoacrylic acid ethyl ester, 2-propenoic acid,2-cyano-, ethyl ester, dsstox_cid_5279
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methyl ethyl ketone, toluene, acetone,, dmf, nitromethane
Clé InChI FGBJXOREULPLGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(=C)C#N
Nom IUPAC 2-cyanoprop-2-enoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
CID PubChem 81530
Poids de la formule 125.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir des quantités variables de matériaux polymérisés
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-cyanoacrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.