Learn More
Ethyl 2-Cyanoacrylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Cyanoacrylate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-3H2,1H3 |
| Poids de la formule | 125.0477 |