Learn More
éthyl [2-diéthylaminocarbonylthio)]phénylacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl [2-Diethylaminocarbonylthio]phenylacetate |
| CAS | 1076198-03-2 |
| Formule moléculaire | C15H21NO3S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-[[(Diethylamino)carbonyl]thio]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H21NO3S/c1-4-16(5-2)15(18)20-13(14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(SC(=O)N(CC)CC)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-(diéthylcarbmoylsulfanyl)-2-phénylacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 295.4 |
| Poids de la formule | 295.1242 |