Learn More
2-diméthylaminométhylène-3-oxobutanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate |
| CAS | 51145-57-4 |
| Formule moléculaire | C9 H15 N O3 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-5-13-9(12)8(7(2)11)6-10(3)4/h6H,5H2,1-4H3/b8-6+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C\N(C)C)\C(=O)C |
| Nom IUPAC | éthyl (2E)-2-(diméthylaminométhylidène)-3-oxobutanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.22 |
| Poids de la formule | 185.1052 |