Learn More
2-diméthylaminométhylène-3-oxobutanoate d'éthyle, TRC
Code produit 30387357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387357 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91662525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate
CAS 51145-57-4
Formule moléculaire C9 H15 N O3
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C9H15NO3/c1-5-13-9(12)8(7(2)11)6-10(3)4/h6H,5H2,1-4H3/b8-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\N(C)C)\C(=O)C
Nom IUPAC éthyl (2E)-2-(diméthylaminométhylidène)-3-oxobutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Poids de la formule 185.1052