Learn More
2-éthoxyméthylène-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465680 50 g 50g
11455680 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465680 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25927.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 571-55-1 | C9H11F3O4 | 240.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571-55-1
Formule moléculaire C9H11F3O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.178
Numéro MDL MFCD02677683
Clé InChI XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Synonyme ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
CID PubChem 6185754
Nom IUPAC (2E)-2-(éthoxyméthylidène)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Densité 1.235
Point d’ébullition 80°C to 82°C (1 mmHg)
Point d’éclair 104°C (220°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 50 g
Poids de la formule 240.18
Pourcentage de pureté 97%