Learn More
2-éthylhexanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Ethylhexanoate |
| CAS | 2983-37-1 |
| Formule moléculaire | C10H20O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Ethyl alpha-Ethylcaproate, Irotyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)C(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 2-éthylexanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.26 |
| Poids de la formule | 172.1463 |