Learn More
2-fluoroisobutyrate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455717 5 g 5g
15445717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32931.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55816-69-8 | Molecular Formula: C6H11FO2 | Molecular Weight: 134.15 g/mol
Ethyl 2-fluoroisobutyrate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 2-fluoroisobutyrate est utilisé comme ingrédient pharmaceutique actif.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55816-69-8
Formule moléculaire C6H11FO2
Poids moléculaire (g/mol) 134.15
Numéro MDL MFCD08062432
Clé InChI CJRQQJKWNULSFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-fluoroisobutyrate, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-fluoro-isobutyrate, ethyl 2-fluoro-2-methylpropionate, 2-fluoro-2-methylpropionic acid ethyl ester
CID PubChem 10898763
Nom IUPAC 2-fluoro-2-méthylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Point d’ébullition 122°C to 126°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 134.15
Pourcentage de pureté 97%