Learn More
Éthyle 2 -fluorophénylacétate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335649 5 g 5g
11345649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19999.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 584-74-7 | Molecular Formula: C10H11FO2 | Molecular Weight: 182.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-74-7
Formule moléculaire C10H11FO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD04039343
Clé InChI OFWMNCYZASDVSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-2-fluorophenyl acetate, ethyl 2-fluorophenylacetate, ethyl 2-fluorophenyl acetate, 2-fluorophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester, acmc-209uz7, ethyl 2-fluorobenzeneacetate
CID PubChem 7578179
Nom IUPAC Acétate d’éthyle 2-(2-fluorophényl)
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-fluorophenylacetate
Densité 1.101
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 99%