Learn More
2-fluoropropionate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Fluoropropionate |
| CAS | 349-43-9 |
| Formule moléculaire | C5H9FO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Fluoropropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Fluoropropanoate, Ethyl alpha-Fluoropropionate, NSC 102760 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9FO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)F |
| Nom IUPAC | 2-fluoropropanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.12 |
| Poids de la formule | 120.0587 |