Learn More
Ethyl 2-furoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401628 25 g -
11411628 100 g 100g
11421628 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13909.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 614-99-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-99-3
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Numéro MDL MFCD00003237
Clé InChI NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11980
Nom IUPAC Furane éthylique-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-furoate
Point de fusion 31°C to 36°C
Densité 1.12
Point d’ébullition 195°C to 196°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2653
Merck Index 14,4307
Synonyme ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 99%