Learn More
Ethyl 2-furoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-furoate |
| Point de fusion | 31°C to 36°C |
| Densité | 1.12 |
| Point d’ébullition | 195°C to 196°C |
| Point d’éclair | 70°C (158°F) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2653 |
| Merck Index | 14,4307 |
| Synonyme | ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate |
| Poids de la formule | 140.14 |
| Mehr anzeigen |