Learn More
2-hydrazinyl-2-oxoacétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Hydrazinyl-2-oxoacetate |
| CAS | 35196-48-6 |
| Formule moléculaire | C4H8N2O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-2-9-4(8)3(7)6-5/h2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)NN |
| Nom IUPAC | 2-hydraziinyl-2-oxoacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.11 |
| Poids de la formule | 132.0535 |