Learn More
Sulfure éthylique de 2-hydroxyéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide |
Note relative au nom | 98% |
Point de fusion | -100°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.0200g/mL |
Point d’ébullition | 180°C to 184°C |
Point d’éclair | 93°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.